Learn More
(±)-1-Octen-3-ol, TRC
Code produit 30133266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133266 25 g 25g
30011088 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133266 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO23920525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3391-86-4
Formule moléculaire C8 H16 O
Poids moléculaire (g/mol) 128.21
Synonyme 1-Octen-3-ol, (±)-1-Octen-3-ol, 1-Vinylhexanol, 3-Hydroxy-1-octene, Amyl vinyl carbinol, Moguchun, Morillol, Morrilol, NSC 87563, Pentylvinylcarbinol, Primaverol, Vinyl amyl carbinol, dl-1-Octen-3-ol, n-Oct-1-en-3-ol
Nom IUPAC Oct-1-én3-ol
SMILES CCCCCC(O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Octen-3-ol
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4,8-9H,2-3,5-7H2,1H3
Poids de la formule 128.1201