Learn More
1-Octen-3-one, 97 %, stab. avec 0,1 % de BHA, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387166
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11387166 1 g 1g
11397166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387166 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07189.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4312-99-6 | C8H14O | 126.199 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4312-99-6
Formule moléculaire C8H14O
Poids moléculaire (g/mol) 126.199
Numéro MDL MFCD00036558
Clé InChI KLTVSWGXIAYTHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-octen-3-one, vinyl amyl ketone, amyl vinyl ketone, pentyl vinyl ketone, unii-7lt7z4q9xr, 1-octene-3-one, fema no. 3515, 7lt7z4q9xr, n-pentyl vinyl ketone, octen-3-one, 1
CID PubChem 61346
Nom IUPAC oct-1-èn-3-one
SMILES CCCCCC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Octen-3-one
Note relative au nom stabilized with 0.1% BHA
Densité 0.848
Point d’ébullition 56°C to 60°C (16 mmHg)
Point d’éclair 35°C (95°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.436
Quantité 1 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1700905
Poids de la formule 126.2
Pourcentage de pureté 97%