Learn More
1-octène, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Octene acts as a comonomer used in the preparation of polyethylene, especially high-density polyethylene (HDPE) and linear low-density polyethylene(LLDPE) resins. It is also used in organic synthesis, surfactants and plasticizers. Further, it is used in process regulators and viscosity adjustors. In addition to this, it is used in the preparation of linear aldehyde through the oxo synthesis (hydroformylation) to get the nonanal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1-octène agit comme un comonomère utilisé dans la préparation du polyéthylène, en particulier du polyéthylène haute densité (PEHD) et du polyéthylène basse densité linéaire (PEBDL). Il est également utilisé dans la synthèse organique, les surfactants et les plastifiants. De plus, il est utilisé dans les régulateurs de procédés et les correcteurs de viscosité. En outre, il est utilisé dans la préparation de l’aldéhyde linéaire par synthèse oxo (hydroformylation) pour obtenir le nonanal.
Solubilité
Miscible dans l’eau, l’éther, l’alcool et l’acétone.
Remarques
Incompatible avec le brome, le chlore, les acides et les agents oxydants.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 1-Octene |
| Point de fusion | -102°C |
| Densité | 0.715 |
| Point d’ébullition | 122°C to 123°C |
| Point d’éclair | 21°C (70°F) |
| Odeur | Petroleum-like |
| Indice de réfraction | 1.409 |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | UN3295 |
| Beilstein | 1734497 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 1-Octene
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Octene