Learn More
1-octène, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10104383 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
100mL
10L
1L
2.50L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10104383 500 mL Flacon en verre 500mL
10772951 100 mL Flacon en verre 100mL
10424035 1 L Flacon en verre 1L
10656671 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10093813 10 L Tambour métallique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10104383 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 301255000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.00€
    32.65€ / 500mL
    Économisez 6.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 111-66-0 | C8H16 | 112.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-66-0
Formule moléculaire C8H16
Poids moléculaire (g/mol) 112.21
Numéro MDL MFCD00009548
Clé InChI KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-octene, caprylene, n-1-octene, 1-octylene, octylene, alpha-octene, octene-1, 1-caprylene, octene, alpha-octylene
CID PubChem 8125
ChEBI CHEBI:46708
Nom IUPAC oct-1-ène
SMILES CCCCCCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Octene
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -102.0°C
Densité 0.7150g/mL
Point d’ébullition 121.0°C to 123.0°C
Point d’éclair 13°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)5CH=CH2
Indice de réfraction 1.4080 to 1.4100
Quantité 500 mL
Beilstein 01, 221
Merck Index 15, 1766
Gravité spécifique 0.715
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4.1 mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether, petroleum and, coal-tar solvents, soluble in hydrocarbon solvents
Viscosité 0.38 mm2/s (40°C)
Poids de la formule 112.21
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Octene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octene