Learn More
1-octène, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10656671 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
100mL
10L
1L
2.50L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10656671 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10772951 100 mL Flacon en verre 100mL
10104383 500 mL Flacon en verre 500mL
10424035 1 L Flacon en verre 1L
10093813 10 L Tambour métallique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10656671 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 301250025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    107.65€ / 2.5L
    Économisez 11.35€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 111-66-0 | C8H16 | 112.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-66-0
Formule moléculaire C8H16
Poids moléculaire (g/mol) 112.21
Numéro MDL MFCD00009548
Clé InChI KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-octene, caprylene, n-1-octene, 1-octylene, octylene, alpha-octene, octene-1, 1-caprylene, octene, alpha-octylene
CID PubChem 8125
ChEBI CHEBI:46708
Nom IUPAC oct-1-ène
SMILES CCCCCCC=C
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Octene
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -102.0°C
Densité 0.7150g/mL
Point d’ébullition 121.0°C to 123.0°C
Point d’éclair 13°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)5CH=CH2
Indice de réfraction 1.4080 to 1.4100
Quantité 2.5 L
Beilstein 01, 221
Merck Index 15, 1766
Gravité spécifique 0.715
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4.1 mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether, petroleum and, coal-tar solvents, soluble in hydrocarbon solvents
Viscosité 0.38 mm2/s (40°C)
Poids de la formule 112.21
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Octene
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octene