Learn More
isocyanate de 1-octyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11309515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11309515 5 g 5g
11399505 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11309515 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L18746.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 3158-26-7 | Molecular Formula: C9H17NO | Molecular Weight: 155.241 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 3158-26-7
Formule moléculaire C9H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 155.241
Numéro MDL MFCD00013887
Clé InChI DYQFCTCUULUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octyl isocyanate, octylisocyanate, octane, 1-isocyanato, n-octylisocyanate, 1-octyl isocyanate, n-octyl isocyanate, 1-isocyanato-octane, isocyanic acid, octyl ester, octanisocyanate
CID PubChem 76616
Nom IUPAC 1-isocyanatooctane
SMILES CCCCCCCCN=C=O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 1-Octyl isocyanate
Densité 0.88
Point d’ébullition 200°C to 204°C
Point d’éclair 71°C (159°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.432
Quantité 5 g
Numéro UN UN2206
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 155.24
Pourcentage de pureté 97%
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.