Learn More
Isothiocyanate de 1-octyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11431848
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11431848 25 g 25g
11421848 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11431848 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14501.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4430-45-9 | C9H17NS | 171.30 g/mol
1-Octyl isothiocyanate can be used to produce 1-(6-methyl-quinolin-2-yl)-3-octyl-thiourea. It is used as intermediates in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isothiocyanate de 1-octyle peut être utilisé pour produire la 1-(6-méthyl-quinolin-2-yl)-3-octyl-thiourée. Il est utilisé comme intermédiaire dans l’industrie pharmaceutique.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, les alcools et les amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4430-45-9
Formule moléculaire C9H17NS
Poids moléculaire (g/mol) 171.30
Numéro MDL MFCD00041139
Clé InChI YEZHGQZHWKJPCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octyl isothiocyanate, n-octyl isothiocyanate, octylisothiocyanate, 1-octyl isothiocyanate, octanisothiocyanate, 1-isothiocyanatooctan, octane, 1-isothiocyanato, isothiocyanic acid, octyl ester, n-octylisothiocyanate, acmc-1ajcy
CID PubChem 78161
Nom IUPAC 1-isothiocyanatooctane
SMILES CCCCCCCCN=C=S
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Octyl isothiocyanate
Densité 0.88
Point d’ébullition 124°C to 126°C (7 mmHg)
Point d’éclair 69°C (156°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.49
Quantité 25 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1760783
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité It hydrolyzes in water.
Poids de la formule 171.31
Pourcentage de pureté 97%