Learn More
(1-Octyl) bromure de triphénylphosphonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11397695 100 g 100g
11377695 5 g -
11387695 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11397695 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02412.22
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 42036-78-2 | C26H32BrP | 455.42 g/mol
(1-Octyl)triphenylphosphonium bromide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de (1-Octyl)triphénylphosphonium est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec. Il est de nature hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42036-78-2
Formule moléculaire C26H32BrP
Poids moléculaire (g/mol) 455.42
Numéro MDL MFCD00051874
Clé InChI OBLXVLWZBMAMHE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme octyltriphenylphosphonium bromide, 1-octyl triphenylphosphonium bromide, n-octyl triphenylphosphonium bromide, n-octyltriphenylphosphonium bromide, octyltriphenylphosphanium bromide, acmc-1ao06, octyl triphenyl phosphanium bromide, n-octyl-triphenylphosphonium bromide, phosphonium,octyltriphenyl-, bromide 1:1, 1-octyl triphenyl phosphonium bromide
CID PubChem 3084855
Nom IUPAC octyl(triphényl)phosphanium ; bromure
SMILES [Br-].CCCCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Octyl)triphenylphosphonium bromide
Point de fusion 61°C to 63°C
Formule linéaire CH3(CH2)7P(C6H5)3Br
Quantité 100 g
Beilstein 3642460
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 455.42
Pourcentage de pureté 97%