Learn More
Acide 1-octylphosphonique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11339425 1 g 1g
11349425 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11339425 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18586.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4724-48-5 | C8H19O3P | 194.211 g/mol
1-Octylphosphonic acid is a basic building block and used in the preparation of various pharmaceutical compounds and chemical products. It is supported with calcium hydroxyapatite and used in the dental field as corrosion inhibitor and organic building block. It acts as a corrosion inhibitor in metallic household surfaces such as faucets and drains as well as prevents the rusting of can or dispenser. It is also used in the synthesis of octyl-phosphonic acid dimethyl ester by reacting with iodomethane in presence of CS2 CO3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 1-octylphosphonique est un bloc de construction de base utilisé dans la préparation de divers composés pharmaceutiques et produits chimiques. Il est supporté par l’hydroxyapatite de calcium et utilisé dans le domaine dentaire comme inhibiteur de corrosion et bloc de construction organique. Il agit comme un inhibiteur de corrosion dans les surfaces métalliques domestiques telles que les robinets et les drains, et empêche la rouille de la boîte ou du distributeur. Il est également utilisé dans la synthèse de l’ester diméthylique de l’acide octyl-phosphonique en réagissant avec l’iodométhane en présence de CS2 CO3.
Solubilité
Légèrement soluble dans les solvants organiques et l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4724-48-5
Formule moléculaire C8H19O3P
Poids moléculaire (g/mol) 194.211
Numéro MDL MFCD00015841
Clé InChI NJGCRMAPOWGWMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-octylphosphonic acid, 1-octylphosphonic acid, phosphonic acid, octyl, phosphonic acid, p-octyl, unii-95c2aw87bo, octylphosphonicacid, acmc-209uni, p-octyl-phosphonic acid, octylphosphonic acid, dsstox_cid_24679
CID PubChem 78452
Nom IUPAC Acide dodécylphosphonique
SMILES CCCCCCCCP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Octylphosphonic acid
Point de fusion 100°C to 102°C
Quantité 1 g
Beilstein 1764242
Informations sur la solubilité Slightly soluble in organic solvents and water.
Poids de la formule 194.21
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Octylphosphonic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octylphosphonic acid