Learn More
Dichlorure 1-octylphosphonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Octylphosphonic dichloride is employed in the surface modification of calcium fluoro and hydroxyapatite by 1-octylphosphonic dichloride and qualitative and quantitative analysis of phosphate rock from Hazm Al-jalamid area, northern Saudi Arabia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Le dichlorure d’octylphosphonique est utilisé dans la modification de surface du fluoro calcique et de l’hydroxyapatite par 1le dichlorure d’octylphosphonique et dans l’analyse qualitative et quantitative de la roche phosphate de la région de Hazm Al-jalamid, dans le nord de l’Arabie saoudite.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des bases fortes, de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Octylphosphonic dichloride |
| Densité | 1.115 |
| Point d’ébullition | 143°C to 145°C (12 mmHg) |
| Indice de réfraction | 1.4665 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Beilstein | 1931202 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | Reacts with water. |
| Poids de la formule | 231.1 |
| Show More |