Learn More
Dichlorure 1-octylphosphonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369425 25 g 25g
11359425 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11369425 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18587.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3095-94-1 | C8H17Cl2OP | 231.097 g/mol
1-Octylphosphonic dichloride is employed in the surface modification of calcium fluoro and hydroxyapatite by 1-octylphosphonic dichloride and qualitative and quantitative analysis of phosphate rock from Hazm Al-jalamid area, northern Saudi Arabia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Le dichlorure d’octylphosphonique est utilisé dans la modification de surface du fluoro calcique et de l’hydroxyapatite par 1le dichlorure d’octylphosphonique et dans l’analyse qualitative et quantitative de la roche phosphate de la région de Hazm Al-jalamid, dans le nord de l’Arabie saoudite.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des bases fortes, de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3095-94-1
Formule moléculaire C8H17Cl2OP
Poids moléculaire (g/mol) 231.097
Numéro MDL MFCD00015813
Clé InChI RTHCRCDXILKTCY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octylphosphonic dichloride, 1-octylphosphonic dichloride, octylphosphonoyl dichloride, acmc-1afrz, octyl phosphonic dichloride, dichloro octyl phosphine oxide, phosphonic dichloride,p-octyl
CID PubChem 76541
Nom IUPAC 1-dichlorophosphoryloctane
SMILES CCCCCCCCP(=O)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Octylphosphonic dichloride
Densité 1.115
Point d’ébullition 143°C to 145°C (12 mmHg)
Indice de réfraction 1.4665
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1931202
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 231.1
Pourcentage de pureté 97%