Få mere at vide
1-octyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409663
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité unitSize
11409663 25 g 25g
11464150 10 g 10g
11419663 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11409663 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12440.14
 Article restreint
En stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 629-05-0 | C8H14 | 110.20 g/mol
1-Octyne is widely used in organic reactions such as halogenation, hydration, oxidative cleavage, hydrogenation, hydrohalogenation, nitrile formation, polymerization and substitution reactions. It is used a precursor for the preparation of monohalogen substituted akenes or dihalogen substituted alkanes on treated with hydrogen halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘1-octyne est largement utilisé dans les réactions organiques telles que lʼhalogénation, lʼhydratation, le clivage oxydatif, lʼhydrogénation, lʼhydrohalogénation, la formation de nitrile, la polymérisation et les réactions de substitution. Il est utilisé comme précurseur pour la préparation dʼakènes ou dʼalcanes substitués par un monohalogène traités par des halogénures dʼhydrogène.
Solubilité
Miscible avec de lʼalcool, de lʼéther et dʼautres solvants organiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Tenir à lʼécart de la chaleur, des étincelles, des sources dʼinflammation et des flammes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-05-0
Formule moléculaire C8H14
Poids moléculaire (g/mol) 110.20
Numéro MDL MFCD00009546
Clé InChI UMIPWJGWASORKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-octyne, hexylacetylene, octyne-1, n-octyne, hex-1-yl acetylene, pubchem13059, acmc-209na4, 4-01-00-01034 beilstein handbook reference, 1-octyne 10g
CID PubChem 12370
Nom IUPAC oct-1-yne
SMILES CCCCCCC#C
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 1-Octyne
Point de fusion -60°C
Densité 0.746
Point d’ébullition 123°C to 126°C
Point d’éclair 17°C (62°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire CH3(CH2)5C≡CH
Indice de réfraction 1.416
Quantité 25 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1734494
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ether and other organic solvents. Immiscible with water.
Poids de la formule 110.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.