Learn More
1-octyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464150
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
11464150 10 g 10g
11409663 25 g 25g
11419663 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11464150 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12440.09
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 629-05-0 | C8H14 | 110.20 g/mol
1-Octyne is widely used in organic reactions such as halogenation, hydration, oxidative cleavage, hydrogenation, hydrohalogenation, nitrile formation, polymerization and substitution reactions. It is used a precursor for the preparation of monohalogen substituted akenes or dihalogen substituted alkanes on treated with hydrogen halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘1-octyne est largement utilisé dans les réactions organiques telles que lʼhalogénation, lʼhydratation, le clivage oxydatif, lʼhydrogénation, lʼhydrohalogénation, la formation de nitrile, la polymérisation et les réactions de substitution. Il est utilisé comme précurseur pour la préparation dʼakènes ou dʼalcanes substitués par un monohalogène traités par des halogénures dʼhydrogène.
Solubilité
Miscible avec de lʼalcool, de lʼéther et dʼautres solvants organiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Tenir à lʼécart de la chaleur, des étincelles, des sources dʼinflammation et des flammes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-05-0
Formule moléculaire C8H14
Poids moléculaire (g/mol) 110.20
Numéro MDL MFCD00009546
Clé InChI UMIPWJGWASORKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-octyne, hexylacetylene, octyne-1, n-octyne, hex-1-yl acetylene, pubchem13059, acmc-209na4, 4-01-00-01034 beilstein handbook reference, 1-octyne 10g
CID PubChem 12370
Nom IUPAC oct-1-yne
SMILES CCCCCCC#C
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 1-Octyne
Point de fusion -60°C
Densité 0.746
Point d’ébullition 123°C to 126°C
Point d’éclair 17°C (62°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire CH3(CH2)5C≡CH
Indice de réfraction 1.416
Quantité 10 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1734494
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ether and other organic solvents. Immiscible with water.
Poids de la formule 110.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octyne
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octyne
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.