Learn More
1-octyne, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10177883 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10177883 100 mL Flacon en verre 100mL
10542431 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10177883 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 223511000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 629-05-0 | C8H14 | 110.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-05-0
Formule moléculaire C8H14
Poids moléculaire (g/mol) 110.20
Numéro MDL MFCD00009546
Clé InChI UMIPWJGWASORKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-octyne, hexylacetylene, octyne-1, n-octyne, hex-1-yl acetylene, pubchem13059, acmc-209na4, 4-01-00-01034 beilstein handbook reference, 1-octyne 10g
CID PubChem 12370
Nom IUPAC oct-1-yne
SMILES CCCCCCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Octyne
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -80°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7400g/mL
Point d’ébullition 127°C to 128°C
Point d’éclair 17°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)5C∽CH
Indice de réfraction 1.4150 to 1.417
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 258
Gravité spécifique 0.74
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.024g/L (25°C)
Poids de la formule 110.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Octyne
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P331-NE PAS faire vomir.