Learn More
1-Oxa-6-azaspiro[3,4 ] oxalate dʼoctane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15493918
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15493918 250 mg 250mg
15403928 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15493918 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57452.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1408074-51-0 | C8H13NO5 | 203.19 g/mol
1-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane oxalate is used as a pharmaceutical intermediate in synthetic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxalate 1-Oxa-6-azaspiro[3,4]octane est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique en chimie synthétique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1408074-51-0
Formule moléculaire C8H13NO5
Poids moléculaire (g/mol) 203.19
Numéro MDL MFCD19982774
Clé InChI ZKTJFOHJBNDMDS-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-oxa-6-azaspiro 3.4 octane oxalate, 1-oxa-6-azaspiro 3.4 octane; oxalic acid
CID PubChem 71432930
Nom IUPAC 1-oxa-6-azaspiro[3.4]octane; oxalic acid
SMILES OC(=O)C(O)=O.C1CC2(CCNC2)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane oxalate
Quantité 250 mg
Poids de la formule 203.19
Pourcentage de pureté 96%