Learn More
1-Oxo-1H-isochromène-4-Acide carboxylique, TRC
Code produit 30413352
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30413352 10 mg -
30428759 100 mg 100mg
30424959 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30413352 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO99165310MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15868-29-8
Formule moléculaire C10H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 190.15
Nom IUPAC 1-oxoisochromène-4-acide carboxylique
SMILES OC(=O)C1=COC(=O)c2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Oxo-1H-isochromene-4-carboxylic Acid
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H6O4/c11-9(12)8-5-14-10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,11,12)
Poids de la formule 190.0266