Learn More
1-Oxo-1H-isochromène-4-Acide carboxylique, TRC
Code produit 30428759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30428759 100 mg 100mg
30424959 50 mg 50mg
30413352 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30428759 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCO991653100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15868-29-8
Formule moléculaire C10H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 190.15
Nom IUPAC 1-oxoisochromène-4-acide carboxylique
SMILES OC(=O)C1=COC(=O)c2ccccc12
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Oxo-1H-isochromene-4-carboxylic Acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H6O4/c11-9(12)8-5-14-10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,11,12)
Poids de la formule 190.0266