Learn More
1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-∆3-(methanesulfonyloxymethyl)pyrroline, TRC
Code produit 30427147
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30427147 25 mg
30428318 10 mg
30416540 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30427147 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO87240025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76893-27-1
Formule moléculaire C10 H18 N O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 248.32
Nom IUPAC (1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrol-3-yl)methyl methanesulfonate
SMILES CC1(C)C=C(COS(=O)(=O)C)C(C)(C)N1[O]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta3-(methanesulfonyloxymethyl)pyrroline
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H18NO4S/c1-9(2)6-8(7-15-16(5,13)14)10(3,4)11(9)12/h6H,7H2,1-5H3
Poids de la formule 248.0957