Learn More
(1-Oxyl-2,2,5,5-tétraméthyle-Delta-3-pyrroline-3-méthyl) Méthanethiosulfonate, TRC
Code produit 30011884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011884 10 mg 10mg
30003807 50 mg 50mg
30004578 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011884 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO87500010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81213-52-7
Formule moléculaire C10 H18 N O3 S2
Poids moléculaire (g/mol) 264.38
Synonyme (1-Oxyl-2,2,5,5-Tetramethyl-3-Pyrroline-3-Methyl) Methanethiosulfonate-D15
Nom IUPAC 1-λ^{1}-oxydanyl-2,2,5,5-tétraméthyle-3-(méthylsulfonylsulfanylméthyl)pyrrole
SMILES CC1(C)C=C(CSS(=O)(=O)C)C(C)(C)N1[O]
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta-3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H18NO3S2/c1-9(2)6-8(7-15-16(5,13)14)10(3,4)11(9)12/h6H,7H2,1-5H3
Poids de la formule 264.0728