Learn More
1-(p-toluènesulfonyl)imidazole, 98, +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490538 5 g 5g
15400548 25 g 25g
15410548 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490538 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54191.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2232-08-8 | C10H10N2O2S | 222.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2232-08-8
Formule moléculaire C10H10N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 222.26
Numéro MDL MFCD00005285
Clé InChI YJYMYJRAQYREBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-p-toluenesulfonyl imidazole, 1-tosyl-1h-imidazole, n-tosylimidazole, 1-4-methylphenyl sulfonyl-1h-imidazole, 1-tosylimidazole, 1-p-toluenesulphonyl imidazole, 1-p-tolylsulfonyl imidazole, 1h-imidazole, 1-4-methylphenyl sulfonyl, 1-toluene-p-sulphonyl imidazole, 1-4-methylbenzenesulfonyl imidazole
CID PubChem 75219
Nom IUPAC 1-(4-methylbenzenesulfonyl)-1H-imidazole
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole
Point de fusion 76°C to 78°C
Quantité 5 g
Beilstein 612451
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 222.26
Pourcentage de pureté ≥98%