Learn More
1-(p-toluenesulfonyl)imidazole, TRC
Code produit 30457343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457343 50 mg 50mg
30449817 500 mg -
30449930 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457343 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT73385850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2232-08-8
Formule moléculaire C10H10N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 222.26
Synonyme 1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-1H-imidazole, 1-(4-Methylphenylsulfonyl)-1H-imidazole, 1-(4-Methylphenylsulfonyl)imidazole, 1-(p-Tolylsulfonyl)imidazole, 1-Tosyl-1H-imidazole, 1-Tosylimidazole, N-(p-Toluenesulfonyl)imidazole, N-Tosylimidazole, NSC 109348, NSC 669590, p-Toluenesulfonic Acid Imidazolide
Nom IUPAC 1-(4-méthylphényl)sulfonylimidazole
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2ccnc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H10N2O2S/c1-9-2-4-10(5-3-9)15(13,14)12-7-6-11-8-12/h2-8H,1H3
Poids de la formule 222.0463