Learn More
Indole 1-(p-toluènesulfonyle), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466016 25 g 25g
11446016 1 g 1g
11456016 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11466016 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22320.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 31271-90-6 | C15H13NO2S | 271.33 g/mol
1-(p-Toluenesulfonyl)indole, is synthesized and used as a stable equivalent of 4-mercaptoindoles, also used in medicinal field for making drug and tablets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-(p-toluènesulfonyl)indole est synthétisé et utilisé comme équivalent stable des 4-mercaptoindoles, et est également utilisé dans le domaine médical pour la fabrication de médicaments et de comprimés.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31271-90-6
Formule moléculaire C15H13NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 271.33
Numéro MDL MFCD01165032
Clé InChI JNRRPYFLDADLJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tosyl-1h-indole, n-tosylindole, 1-p-toluenesulfonyl indole, 1-4-methylbenzenesulfonyl indole, n-p-toluenesulfonyl indole, 1-4-methylphenyl sulfonyl-1h-indole, 1-tosylindole, 1-p-tolylsulfonyl indole, 1-p-toluenesulphonyl indole, 4-methylphenyl sulfonyl indole
CID PubChem 10956616
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1C=CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(p-Toluenesulfonyl)indole
Point de fusion 84°C to 86°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC 1-(4-Méthylphényl)sulfonylindole
Poids de la formule 271.33
Pourcentage de pureté 95%