Learn More
1-(P-toluènesulfonyl)pyrrole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422100 25 g 25g
11412100 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11422100 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28641.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 17639-64-4 | C11H11NO2S | 221.274 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17639-64-4
Formule moléculaire C11H11NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 221.274
Numéro MDL MFCD00145014
Clé InChI OXWIEWFMRVJGNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tosylpyrrole, 1-tosyl-1h-pyrrole, 1-p-toluenesulfonyl pyrrole, n-tosylpyrrole, 1-4-methylphenyl sulfonyl-1h-pyrrole, 1-p-tolylsulfonyl pyrrole, 1-tosyl-pyrrole, 1-4-methylphenylsulfonyl pyrrole, 1-4-methylbenzenesulfonyl pyrrole, 1h-pyrrole, 1-4-methylphenyl sulfonyl
CID PubChem 640087
Nom IUPAC 1-(4-méthylphényl)sulfonylpyrrole
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(p-Toluenesulfonyl)pyrrole
Point de fusion 99°C to 103°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 221.28
Pourcentage de pureté 98%