Learn More
1-Palmitoyl-2-oléoyl-sn-glycérol-3-phosphocholine, TRC
Code produit 30414285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité
30414285 100 mg
30420466 10 mg
30421463 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30414285 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP161000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26853-31-6
Formule moléculaire C42H82NO8P
Poids moléculaire (g/mol) 760.08
Synonyme 3,5,8-Trioxa-4-phosphahexacos-17-en-1-aminium, 4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-9-oxo-7-[[(1-oxohexadecyl)oxy]methyl]-, inner salt, 4-oxide, (7R,17Z)-, 3,5,8-Trioxa-4-phosphahexacos-17-en-1-aminium, 4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-9-oxo-7-[[(1-oxohexadecyl)oxy]methyl]-, hydroxide, inner salt, 4-oxide, [R-(Z)]-, Choline, hydroxide, dihydrogen phosphate, inner salt, ester with 1-palmito-2-olein, L- (8CI), 1-Hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-3-sn-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-3-sn-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-L-α-lecithin, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-L-α-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glyceryl-3-phosphorylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoylphosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleyl-3-sn-phosphatidylcholine, 2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-Trioxa-4-phosphahexacos-17-en-1-aminium, 4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-9-oxo-7-[[(1-oxohexadecyl)oxy]methyl]-, inner salt, 4-oxide, [R-(Z)]-, L-1-Palmitoyl-2-oleoylphosphatidylcholine, L-Palmitoyloleoylphosphatidylcholine, L-α-1-Palmitoyl-2-oleoylphosphatidylcholine, POPC, Palmitoyloleoylphosphatidylcholine, β-Oleoyl-γ-palmitoyl-L-α-phosphatidylcholine
Nom IUPAC [(2R)-3-hexadécanoyloxy-2-[(Z)-octadec-9-énényl]oxypropyl] 2-(triméthylazaniumyl)phosphate d’éthyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphocholine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
Poids de la formule 759.5778