Learn More
Buerkle™ Pelle en 1 partie pour les denrées alimentaires
Code produit 30276784 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
347 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) unitSize
30276784 347 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30276784 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 83000011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    115.10€ / 1 pièces
    Économisez 1.90€
    1% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La surface facile à nettoyer, lisse et sans pores du polypropylène rend ces pelles extrêmement adaptées au secteur alimentaire. Les pelles peuvent également être utilisées pour l’ébullition des produits.
Pour les produits alimentaires (FDA et (UE) N° 10/2011)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Pelle
Matériau Polypropylène
Certifications/Conformité FDA y Nr. (UE) 10/2011
Couleur Blanc
Longueur (métrique) 1110 mm
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 347 mm