Learn More
1-Pentadécanéthiol, TRC
Code produit 30410318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30410318 100 mg
30418060 500 mg
30409167 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30410318 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP267983100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25276-70-4
Formule moléculaire C15H32S
Poids moléculaire (g/mol) 244.48
Nom IUPAC Pentadécane-1-thiol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pentadecanethiol
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H32S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h16H,2-15H2,1H3
Poids de la formule 244.2225