Learn More
1-Pentadécanéthiol, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Pentadecanethiol |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H32S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h16H,2-15H2,1H3 |
| Poids de la formule | 244.2225 |