Learn More
1-pentadécanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15458819
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458819 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15458819 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03673.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.59€
    60.65€ / 5g
    Économisez 12.94€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-pentadécanol est utilisé comme réactif de départ pour la synthèse asymétrique de la jaspine. Il agit comme un alcool gras.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Les matériaux incompatibles incluent les agents oxydants forts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pentadecanol
CAS 629-76-5
Point de fusion 45°C to 46°C
Point d’ébullition 269°C to 271°C
Formule moléculaire C15H32O
Numéro MDL MFCD00004759
Quantité 5 g
Beilstein 1700695
Synonyme 1-pentadecanol, pentadecyl alcohol, pentadecanol, n-pentadecanol, n-1-pentadecanol, neodol 5, unii-333qva4g2q, dsstox_cid_7270, dsstox_rid_78381, dsstox_gsid_27270
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI REIUXOLGHVXAEO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCO
Nom IUPAC pentadecan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 228.42
CID PubChem 12397
ChEBI CHEBI:77468
Poids de la formule 228.42
Pourcentage de pureté 99%