Learn More
1-Pentadécanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Pentadecanol |
| CAS | 629-76-5 |
| Formule moléculaire | C15 H32 O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1-Pentadecanol (7CI','8CI','9CI','ACI), Pentadecanol (6CI), Alfol 15, n-1-Pentadecanol, n-Pentadecanol, NSC 66446, Pentadecyl alcohol |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h16H,2-15H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCO |
| Nom IUPAC | pentadecan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 228.41 |
| Poids de la formule | 228.2453 |