Learn More
1-Pentadécanol, TRC
Code produit 30410998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30410998 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30410998 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP22044025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pentadecanol
CAS 629-76-5
Formule moléculaire C15 H32 O
Quantité 25 g
Synonyme 1-Pentadecanol (7CI','8CI','9CI','ACI), Pentadecanol (6CI), Alfol 15, n-1-Pentadecanol, n-Pentadecanol, NSC 66446, Pentadecyl alcohol
Formule InChI InChI=1S/C15H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h16H,2-15H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCO
Nom IUPAC pentadecan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 228.41
Poids de la formule 228.2453