Learn More
1-Pentadecène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15410428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15410428 5 g 5g
15420428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15410428 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53516.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13360-61-7 | C15H30 | 210.405 g/mol
1-Pentadecene serves as a growth medium for the strain CV2803T. It is a common semiochemical of flour beetles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-pentadecène sert de milieu de croissance pour la souche CV2803T. Il s’agit d’une substance sémiochimique courante extraite des tribolium de la farine.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13360-61-7
Formule moléculaire C15H30
Poids moléculaire (g/mol) 210.405
Numéro MDL MFCD00008987
Clé InChI PJLHTVIBELQURV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-pentadecene, pentadecene, pentadecene,1, unii-kh577lia74, ccris 5721, acmc-1bt6q
CID PubChem 25913
ChEBI CHEBI:77506
Nom IUPAC Pentadec1-ène
SMILES CCCCCCCCCCCCCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pentadecene
Point de fusion -4°C
Densité 0.775
Point d’ébullition 268°C to 269°C
Point d’éclair 110°C (230°F)
Formule linéaire CH3(CH2)12CH=CH2
Indice de réfraction 1.439
Quantité 5 g
Beilstein 1751011
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 210.4
Pourcentage de pureté 97%