Learn More
1-pentadécyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397735
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11397735 2 g 2g
11307745 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397735 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02540.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 765-13-9 | C15H28 | 208.39 g/mol
1-Pentadecyne is used in pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-pentadécyne est utilisé dans la recherche pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stocker sous un gaz inerte. Sensible à l’air. Évitez la chaleur et la lumière excessives. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 765-13-9
Formule moléculaire C15H28
Poids moléculaire (g/mol) 208.39
Numéro MDL MFCD00015081
Clé InChI DONJGKADZJEXRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-pentadecyne, 1-penatdecyne, pentadec-1-in, tridecylacetylene, 1-pentadecyne 1g, 1-pentadecyne,
CID PubChem 69825
Nom IUPAC pentadec-1-yne
SMILES CCCCCCCCCCCCCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pentadecyne
Point de fusion 10°C
Densité 0.793
Point d’ébullition 129°C to 131°C (10 mmHg)
Point d’éclair >90°C (194°F)
Indice de réfraction 1.442
Quantité 2 g
Beilstein 1751009
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 208.39
Pourcentage de pureté 98%