Learn More
Acide 1-pentanesulfonique, sel de sodium, 99+ %, chromatographie par paires d’ions, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10024523 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10024523 25 g Flacon en verre 25g
10116033 100 g Flacon en verre 100g
11914571 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10024523 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 396650250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    488.00€
    473.00€ / 25g
    Économisez 15.00€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 22767-49-3 | C5H11NaO3S | 174.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour chromatographie par appariement d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22767-49-3
Formule moléculaire C5H11NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 174.19
Numéro MDL MFCD00007541,MFCD00149548
Clé InChI ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-pentanesulfonate, sodium pentane-1-sulfonate, sodium pentanesulfonate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt, 1-pentanesulfonic acid, sodium salt, 1-pentylsodiumsulfonate, ipc-alks-5, 1-pentanesulfonate, sodium, pentanesulfonic acid na-salt, pentanesulfonic acidsodiumsalt
CID PubChem 23664617
Nom IUPAC sodium ; pentane-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt
Absorbance 0.02 max. (C=0.5 M in water) at 260nm, 0.04 max. (C=0.5 M in water) at 230nm, 0.06 max. C=0.5 M in water at 220nm, 0.1 max. (C=0.5 M in water) at 210nm
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 2% (150°C) max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)4SO3Na
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Chromatographie à paires d’ions
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.