Learn More
Acide 1-pentanesulfonique, sel de sodium monohydraté, 98+ %, qualité HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Code produit 10178230 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10178230 25 g Flacon en verre 25g
10485661 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10178230 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 423200250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.00€
    193.65€ / 25g
    Économisez 21.35€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 207605-40-1 | C5H11NaO3S·H2O | 192.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour chromatographie par appariement d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207605-40-1
Formule moléculaire C5H11NaO3S·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 192.22
Numéro MDL MFCD00149548
Clé InChI FPQYXAFKHLSWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium pentane-1-sulfonate hydrate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-pentanesulfonate monohydrate, potassium hydrate pentane-1-sulfonate, sodium 1-pentanesulfonate hydrate, sodium hydrate pentane-1-sulfonate, sodium pentane-1-sulfonate-water 1/1/1, 1-pentane sulphonic acid sodium salt monohydrate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt monohydydrate, sodium 1-pentanesulfonate monohydrate, hplc grade
CID PubChem 23693099
Nom IUPAC Sodium ;pentane-1-sulfonate ;hydrate
SMILES CCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pentanesulfonic Acid, Sodium Salt Monohydrate
Absorbance (0.25M aq. soln.) (1 cm cell vs HPLC water), 0.05 max. at 220nm, 0.03 max. at 230nm, 0.02 max. at 240nm, 0.01 max. at 250nm, 0.01 max. at 260nm
Point de fusion >300°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)4SO3Na·H2O
Quantité 25 g
Beilstein 04, III, 23
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 192.22
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.