Learn More
Acide 1-pentanesulfonique sel sodique, monohydraté, 99,9 %, pour analyse HPLC, MP Biomedicals™
Code produit 11486972 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11486972 5 g -
17891371 25 g 25g
17801381 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11486972 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215181305
 Article restreint
Expédition estimée: 16-10-2026
Spécification
Nom de l’article Acide 1-pentanesulfonique, sel de sodium, monohydraté
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Forme Poudre cristalline
Quantité 5 g
Aspect Blanc
Formule moléculaire C5H11NaO3S
Clé InChI ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
Nom IUPAC sodium pentane-1-sulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 174.19