Learn More
Acide 1-pentanesulfonique sel sodique, monohydraté, 99,9 %, pour analyse HPLC, MP Biomedicals™
Code produit 17891371 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17891371 25 g 25g
11486972 5 g -
17801381 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17891371 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215181325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.00€
    233.10€ / 25g
    Économisez 11.90€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Spécification
Nom de l’article Acide 1-pentanesulfonique, sel de sodium, monohydraté
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Forme Poudre cristalline
Quantité 25 g
Aspect Blanc