Learn More
1-PENTANETHIOL, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11326896
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11326896 100 g 100g
11316896 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11326896 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04330.22
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 110-66-7 | C5H12S | 104.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-66-7
Formule moléculaire C5H12S
Poids moléculaire (g/mol) 104.21
Numéro MDL MFCD00004907
Clé InChI ZRKMQKLGEQPLNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-pentanethiol, pentyl mercaptan, amyl mercaptan, n-amyl mercaptan, pentanethiol, amyl thioalcohol, pentalarm, amyl sulfhydrate, amyl hydrosulfide, pentylmercaptan
CID PubChem 8067
Nom IUPAC pentane-1-thiol
SMILES CCCCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pentanethiol
Point de fusion -76°C
Point d’ébullition 125°C to 126°C
Point d’éclair 18°C (64°F)
Odeur Stench
Quantité 100 g
Numéro UN UN1111
Beilstein 1730979
Poids de la formule 104.22
Pourcentage de pureté 97%