Learn More
1-pentanol, ReagentPlus™, ≥ 99 %, Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
20 L
Conditionnement:
Bouteille en aluminium
Boîte en acier inoxydable
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
20L
4L
500mL
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Pentanol |
| Point de fusion | -78°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.811g/mL at 25°C |
| Point d’ébullition | 136°C to 138°C |
| Point d’éclair | 49°C (120.2°F) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CH3(CH2)4OH |
| Indice de réfraction | n20/D 1.409(lit.) |
| Quantité | 500 mL |
| Afficher plus |