Learn More
1-Pentène-3-one (contient 0,1 % de stabilisant BHT), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pent-1-en-3-one |
| CAS | 1629-58-9 |
| Formule moléculaire | C5 H8 O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-Penten-3-one, 4-Penten-3-one, Ethyl vinyl ketone, NSC 81211 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3H,1,4H2,2H3 |
| SMILES | CCC(=O)C=C |
| Nom IUPAC | Pent-1-en-3-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 84.12 |
| Poids de la formule | 84.0575 |