Learn More
1-Pentène-3-one (contient 0,1 % de stabilisant BHT), TRC
Code produit 30424779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424779 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30424779 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2745902.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pent-1-en-3-one
CAS 1629-58-9
Formule moléculaire C5 H8 O
Quantité 2.5 g
Synonyme 1-Penten-3-one, 4-Penten-3-one, Ethyl vinyl ketone, NSC 81211
Formule InChI InChI=1S/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3H,1,4H2,2H3
SMILES CCC(=O)C=C
Nom IUPAC Pent-1-en-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 84.12
Poids de la formule 84.0575