Learn More
1-Pentène-4,4,5,5,5-d5, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Pentene-4,4,5,5,5-d5 |
| CAS | 80820-43-5 |
| Formule moléculaire | C5 2H5 H5 |
| Quantité | 0.25 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3H,1,4-5H2,2H3/i2D3,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CC=C |
| Nom IUPAC | 4,4,5,5,5-pentadénopent-1-ène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 75.16 |
| Poids de la formule | 75.1096 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |