Learn More
1-pentène, 97 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10309847 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10309847 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10309847 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 430731000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pentene
CAS 109-67-1
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -165.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.6400g/mL
Point d’ébullition 30.0°C
Point d’éclair −28°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C5H10
Formule linéaire CH3CH2CH2CH=CH2
Indice de réfraction 1.3704 to 1.3724
Numéro MDL MFCD00003567
Quantité 100 mL
Merck Index 15,7234
Gravité spécifique 0.64
Synonyme 1-pentene, pentene, propylethylene, pentylene, alpha-amylene, alpha-n-amylene, 1-pentylene, 1-n-pentene, unii-alp8m0lu81, pentene-1
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.15g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether and beznene, soluble in most organic solvents
Clé InChI YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC=C
Nom IUPAC Pent-1-ène
Poids moléculaire (g/mol) 70.14
CID PubChem 8004
Viscosité 0.202 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 70.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide