Learn More
1-Pentène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472728
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11472728 25 g 25g
11482728 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11472728 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16723.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 109-67-1 | C5H10 | 70.14 g/mol
1-Pentene is used in the preparation of d-xylitol, l-arabinitol and hydrazones of substituted salicylaldehydes. It is also used as a blending agent for of high-octane gasoline. It reacts with p-toluenesulfinate to yield 1-(2-iodo-pentane-1-sulfonyl)-4-methyl-benzene. It is also involved in Gas Chromatography and Liquid Chromatography analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 1-pentène est utilisé dans la préparation du d-xylitol, du l-arabinitol et des hydrazones de salicylaldéhydes substitués. Il est également utilisé comme agent de mélange pour l’essence à indice d’octane élevé. Il réagit avec le p-toluènesulfinate pour produire le composé 1-(2-iodo-pentane-1-sulfonyl)-4-méthylbenzène. Il est également impliqué dans l’analyse par chromatographie en phase gazeuse et chromatographie liquide.
Solubilité
Miscible avec de l’éthanol, de l’éther éthylique, du benzène et des solvants organiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs, les halogènes et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-67-1
Formule moléculaire C5H10
Poids moléculaire (g/mol) 70.14
Numéro MDL MFCD00003567
Clé InChI YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-pentene, pentene, propylethylene, pentylene, alpha-amylene, alpha-n-amylene, 1-pentylene, 1-n-pentene, unii-alp8m0lu81, pentene-1
CID PubChem 8004
Nom IUPAC pent-1-ene
SMILES CCCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pentene
Point de fusion -138°C
Densité 0.64
Point d’ébullition 30°C to 31°C
Point d’éclair −51°C (−60°F)
Indice de réfraction 1.3715
Quantité 25 g
Numéro UN UN1108
Beilstein 1731629
Merck Index 14,7122
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ethyl ether,benzene and organic solvents. Immiscible with water.
Poids de la formule 70.14
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Pentene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Pentene