Learn More
Isocyanate de 1-pentyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11383027 1 g 1g
11393027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383027 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13399.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3954-13-0 | C6H11NO | 113.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3954-13-0
Formule moléculaire C6H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 113.16
Numéro MDL MFCD00144846
Clé InChI VRVUKQWNRPNACD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentyl isocyanate, pentylisocyanate, pentane, 1-isocyanato, 1-pentyl isocyanate, n-pentyl isocyanate, 1-isocyanato-pentane, amylisocyanat, n-pentylisocyanate, n-amyl isocyanate, acmc-1clhg
CID PubChem 206036
Nom IUPAC isocyanatopentane-1
SMILES CCCCCN=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pentyl isocyanate
Densité 0.878
Point d’ébullition 136°C to 137°C
Point d’éclair 32°C (89°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire CH3(CH2)4NCO
Indice de réfraction 1.415
Quantité 1 g
Numéro UN UN3080
Beilstein 1746688
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 113.16
Pourcentage de pureté 97%