Learn More
Bromure de (1-pentyl)triphénylphosphonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11474204 100 g 100g
11464204 25 g 25g
11484204 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474204 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12534.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 21406-61-1 | C23H26BrP | 413.34 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Partiellement miscible avec l’eau. Soluble dans le méthanol et le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21406-61-1
Formule moléculaire C23H26BrP
Poids moléculaire (g/mol) 413.34
Numéro MDL MFCD00031630
Clé InChI VAUKWMSXUKODHR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme pentyltriphenylphosphonium bromide, amyltriphenylphosphonium bromide, n-amyl triphenylphosphonium bromide, pentyltriphenylphosphanium bromide, 1-pentyl triphenylphosphonium bromide, triphenyl-n-amylphosphonium bromide, pentyl triphenyl phosphanium bromide, phosphonium, pentyltriphenyl-, bromide, pentyl triphenyl phosphonium bromide, pubchem15722
CID PubChem 2724565
Nom IUPAC Pentyl(triphényl)phosphanium ; Bromure
SMILES [Br-].CCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Pentyl)triphenylphosphonium bromide
Point de fusion 164°C to 166°C
Quantité 100 g
Beilstein 3580453
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Partly miscible in water. Soluble in methanol and chloroform.
Poids de la formule 413.33
Pourcentage de pureté 98%