Learn More
1-Pentylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459163
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459163 100 g 100g
11449163 25 g 25g
11469163 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459163 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11674.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 110-58-7 | C5H13N | 87.166 g/mol
1-Pentylamine is used as a solvent, as a raw material in the manufacture of a variety of other compounds, including dyes, emulsifiers, and pharmaceutical products and as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-pentylamine est utilisée comme solvant, comme matière première dans la fabrication d’une variété d’autres composés, y compris les colorants, les émulsifiants et les produits pharmaceutiques et comme agent aromatisant.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-58-7
Formule moléculaire C5H13N
Poids moléculaire (g/mol) 87.166
Numéro MDL MFCD00008236
Clé InChI DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme amylamine, 1-aminopentane, pentylamine, 1-pentylamine, n-amylamine, 1-pentanamine, n-pentylamine, monoamylamine, norleucamine, amyl amine
CID PubChem 8060
ChEBI CHEBI:74848
Nom IUPAC pentan-1-amine
SMILES CCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pentylamine
Point de fusion -55°C
Densité 0.751
Point d’ébullition 103°C to 105°C
Point d’éclair −1°C (30°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.411
Quantité 100 g
Numéro UN UN1106
Beilstein 505953
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,598
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether.
Poids de la formule 87.17
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Pentylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Pentanamine