Learn More
1-Pentyn-,3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11436646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11436646 25 g -
11416646 1 g 1g
11426646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11436646 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24853.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4187-86-4 | C5H8O | 84.118 g/mol
1-Pentyn-3-ol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-pentyn-3-ol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants et poudres de métaux lourds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4187-86-4
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.118
Numéro MDL MFCD00004572
Clé InChI LBSKEFWQPNVWTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-pentyn-3-ol, ethylethynylcarbinol, ethyl ethynyl carbinol, 1-pentyne-3-ol, 1-pentine-3-ol, 3-hydroxy-1-pentine, ethynyl-ethyl carbinol, acmc-1agpc
CID PubChem 92981
Nom IUPAC pent-1-yn-3-ol
SMILES CCC(C#C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pentyn-3-ol
Densité 0.89
Point d’ébullition 123°C to 125°C
Point d’éclair 29°C (84°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.434
Quantité 25 g
Numéro UN UN1986
Beilstein 1098409
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 98%