Learn More
1-pentyne, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10638324 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10638324 100 g Flacon en verre 100g
10105403 5 g Flacon en verre 5g
10686291 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10638324 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 303821000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 627-19-0 | C5H8 | 68.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 627-19-0
Formule moléculaire C5H8
Poids moléculaire (g/mol) 68.12
Numéro MDL MFCD00009469
Clé InChI IBXNCJKFFQIKKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-pentyne, propylacetylene, pentyne, acetylene, propyl, pentin, pentyn, 1-n-pentyne, pent-1-yn-1-yl, acmc-1cuk3
CID PubChem 12309
Nom IUPAC pent-1-yne
SMILES CCCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pentyne
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -106°C to 105°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.6900g/mL
Point d’ébullition 40.0°C
Point d’éclair <−34°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2C≡CH
Indice de réfraction 1.3840 to 1.3880
Quantité 100 g
Gravité spécifique 0.69
Poids de la formule 68.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide