Learn More
1-pentyne, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Pentyne has been used in preparation of:lithium acetylides, required for asymmetric synthesis of α,α-dibranched propargyl sulfinamides. It is also used to synthesize 7-hydroxy-10-methoxy-3H-naphtho[2.1-b]pyrans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1-pentyne a été utilisé dans la préparation d’acétylides au lithium, requis pour la synthèse asymétrique des sulfinamides propargyliques α,α déramifiés. Il est également utilisé pour synthétiser les 7-hydroxy-10-méthoxy-3H-naphtho[2,1-b]pyranes.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (1,05 g/l) à 20°C.
Remarques
Stocker entre 2-8°C. Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à l’abri de la chaleur.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Pentyne |
| Point de fusion | -106°C |
| Densité | 0.692 |
| Point d’ébullition | 39°C to 41°C |
| Point d’éclair | −20°C (−4°F) |
| Odeur | Unpleasant |
| Formule linéaire | CH3CH2CH2C≡CH |
| Indice de réfraction | 1.386 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3295 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 1-Pentyne
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Pentyne