Learn More
1-phénoxy-2-propanol, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11331637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11331637 50 g 50g
11341637 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11331637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04596.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 770-35-4 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 770-35-4
Formule moléculaire C9H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Numéro MDL MFCD00016861
Clé InChI IBLKWZIFZMJLFL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-phenoxy-2-propanol, 2-propanol, 1-phenoxy, phenoxyisopropanol, propylene phenoxetol, 2-phenoxy-1-methylethanol, 1-phenoxy-propan-2-ol, phenyl-.beta.-hydroxypropyl ether, dsstox_cid_7312, dsstox_rid_78402, dsstox_gsid_27312
CID PubChem 92839
Nom IUPAC 1-phenoxypropan-2-ol
SMILES CC(O)COC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenoxy-2-propanol
Densité 1.06
Point d’ébullition 242°C to 244°C
Point d’éclair 120°C (248°F)
Indice de réfraction 1.523
Quantité 50 g
Beilstein 1941356
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique